O7007
Dioctyl sulfide
96%
Sinónimos:
Octyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
180 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clave InChI
LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?