576956
Acetonitrilo solution
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid
Sinónimos:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetonitrilo solution, contains 0.1 % (v/v) formic acid, suitable for HPLC
densidad de vapor
1.41 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
72.8 mmHg
Formulario
liquid
contiene
0.1 % (v/v) formic acid
lim. expl.
8 %
técnicas
HPLC: suitable
bp
81-82 °C
mp
-48 °C
densidad
0.782 g/mL at 25 °C
aplicaciones
food and beverages
Formato
mixture
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Separation of ochratoxins by centrifugal partition chromatography: Demonstrates the critical role of 96% acetic acid in the separation of mycotoxins, enhancing food safety and quality control in agricultural products (Hegedüs et al., 2024).
Envase
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?