50279
Listeria UVM II Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
Antibiotic supplement, Listeria secondary selective enrichment supplement (UVM II)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
acriflavin hydrochloride, 12.5 mg per vial
nalidixic, 10.0 mg
envase
pkg of 5 vials
aplicaciones
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Listeria spp.
Descripción general
Aplicación
Componentes
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Acriflavin hydrchloride 12.5 mg
Nalidixic 10.0 mg
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?