46019
Terbutylazine-2-hydroxy
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Hydroxyterbuthylazine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCNc1nc(O)nc(NC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C9H17N5O/c1-5-10-6-11-7(13-8(15)12-6)14-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H3,10,11,12,13,14,15)
Clave InChI
OYTCZOJKXCTBHG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Terbutylazine-2-hydroxy is a metabolite of triazine herbicide. It is used for the pre- and posr-emergence control of annual weeds, perennial weeds, grasses, and broadleaf weeds in agricultural crops.[1]
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)