45643
Propineb
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Zinc propylenebis(dithiocarbamate)
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
descripción
technical mixture
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mw 289.78 g/mol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC1CNC(=S)S[Zn]SC(=S)N1
InChI
1S/C5H10N2S4.Zn/c1-3(7-5(10)11)2-6-4(8)9;/h3H,2H2,1H3,(H2,6,8,9)(H2,7,10,11);/q;+2/p-2
Clave InChI
KKMLIVYBGSAJPM-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?