44172
Dodecylamine
puriss., ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
64 mmHg ( 170 °C)
Nivel de calidad
grado
puriss.
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
solid
impurezas
≤0.5% water
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
solubilidad
water: 3.5 g/L at 25 °C
densidad
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Clave InChI
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of novel surfactant copper(II) complexes.
- As a template for the preparation of hexagonal mesoporous silicate (HMS) materials containing Ti, Zr and Al ions.
- Synthesis of sponge mesoporous silica (SMS).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)