44051
Thayer-Martin Supplement I
suitable for microbiology
Sinónimos:
V.C.N.T. Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
Productos recomendados
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Neisseria spp.
Aplicación
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Neisseria gonorrhoeae and Neisseria meningitidis.
Componentes
composition (per vial, sufficient for 500 mL medium):
vancomycin 1.5 mg
colistin methane sulphonate 3.75 mg
trimethoprim 2.5 mg
nyastin 6′250 units
vancomycin 1.5 mg
colistin methane sulphonate 3.75 mg
trimethoprim 2.5 mg
nyastin 6′250 units
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?