41062
Sodium tetrapropylborate
for GC derivatization, LiChropur™, ≥85.0% (T)
Sinónimos:
NaBPr4
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥85.0% (T)
Formulario
solid
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
cadena SMILES
CCC[B-](CCC)(CCC)CCC.[Na+]
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;/q-1;+1
Clave InChI
VKBNWVIDTHWBAZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)