40390
Dimethylglyoxime
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ni, ≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (TLC)
Formulario
solid
calidad
for the detection of Ni
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
≤0.02% insoluble matter in ethanol
residuo de ign.
≤0.05% (as SO4)
mp
240-241 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupo funcional
amine
oxime
cadena SMILES
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Clave InChI
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)