395132
Periodic Acid Solution
1 g/dL in deionized water
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
caducidad
expiry date on label
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
1 g/dL in deionized water
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Clave InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)