36484
2-Stearoylglycerol
analytical standard
Sinónimos:
β-Monostearin, 2-Monostearin, 2-Monostearoylglycerol, 2-Octadecanoylglycerol, Glycerol β-monostearate, Octadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥95% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h20,22-23H,2-19H2,1H3
Clave InChI
YQEMORVAKMFKLG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?