361879
Dimethylpolysiloxane
set of analytical standards, molecular weight series
Sinónimos:
Polydimethylsiloxane
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
mol peso
Mw 100,000
Mw 270,000
Mw 40,000
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
cadena SMILES
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
609.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
321 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?