35562
Dalapon
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,2-Dichloropropionic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-92 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(Cl)(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
Clave InChI
NDUPDOJHUQKPAG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)