35387
Ternidazole hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-(3-Hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole hydrochloride, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-propanol hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.Cc1ncc(n1CCCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11N3O3.ClH/c1-6-8-5-7(10(12)13)9(6)3-2-4-11;/h5,11H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
PTXLKVODAFRGDG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?