Merck
35361
Supelco
Diclofenac-(acetophenyl ring-13C6) sodium salt hemi(nonahydrate)
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
[2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenyl13C6]acetic acid sodium salt hemi(nonahydrate)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C8H10Cl2NNaO2 · 4.5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
405.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Nc2c(Cl)cccc2Cl.[O-]C(=O)C[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]3Nc4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/2C14H11Cl2NO2.2Na.9H2O/c2*15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;;;;;;;;;;;/h2*1-7,17H,8H2,(H,18,19);;;9*1H2/q;;2*+1;;;;;;;;;/p-2/i2*1+1,2+1,4+1,7+1,9+1,12+1;;;;;;;;;;;
Clave InChI
PRLOWEIBESKIQR-IJYJQIEZSA-L
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Magda Caban et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(30), 3854-3864 (2020-07-24)
The study aimed to show the limitations and advantages of the use of stable isotope labeled internal standards (SILISs) for the quantification of small polar compounds (ibuprofen, diclofenac, metoprolol, bisphenol A, 17β-estradiol) in water samples by GC/MS with selected ion