34746BC
Assurance® GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
Sinónimos:
Buffer for PCR Sample Prep
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
GDS Listeria DNA Swab Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS Listeria
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
24 mo.
envase
vial of 1.2 mL (sufficient for 100 tests)
fabricante / nombre comercial
BioControl Systems 34746-100
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
técnicas
PCR: suitable
aplicaciones
food and beverages
pathogen testing
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Listeria spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Componentes
Compatibilidad
Método de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)