WHAWB100035
Hisopos Qiagen® para la recolección de muestras bucales y salivales
Omni Swab, sterile, pkg of 100 ea
Sinónimos:
OmniSwab, Sterile (100), Whatman fta, Z747394, fta Whatman, omni swab, omniswab
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Qiagen WB100035
aplicaciones
environmental
food and beverages
idoneidad
bacteria
Descripción general
Características y beneficios
- Omni Swabs are manufactured with an absorbent material that increases buccal cell concentrations to give high quality results.
- Compatible with standard STR amplification chemistry.
- OmniSwab collection swabs are individually packaged in a clean-room environment and sterilized by gamma irradiation.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)