33586
Flunixin
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylamino]nicotinic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Clave InChI
NOOCSNJCXJYGPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Bovine muscle samples by hydrophilic interaction liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry (HILIC-ESI-MS/MS) equipped with selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Animal tissues by dispersive-solid phase extraction (d-SPE) and enhanced matrix removal for lipids (EMR-L), followed by analysis using ultra-high performance liquid chromatography-triple quadrupole or quadrupole-time-of-flight (UHPLC-QqQ or UHPLC-Q/TOF) methods in conjunction with ESI-MS/MS operating on multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection as well as ESI-LC-MS/MS with SRM detection mode.
- Porcine muscle samples by ESI-LC-MS/MS with MRM detection mode.
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?