33365
Hexythiazox
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
trans-5-(4-Chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxothiazolidine-3-carboxamide)
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
106-109 °C
idoneidad
passes test for identity (NMR)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@H]1[C@@H](SC(=O)N1C(=O)NC2CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1
Clave InChI
XGWIJUOSCAQSSV-XHDPSFHLSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)