328251
Tetramethylammonium hydroxide solution
10 wt. % in H2O
Sinónimos:
N,N,N-trimethyl-methanaminium hydroxide, TMAH, TMAOH
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
17.5 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
concentración
10 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.3521
pH
(ca.13 at 20 °C (68 °F))
solubilidad
water: soluble
densidad
1.006 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- A reactant to synthesize epoxy-polyhedral oligomeric silsesquioxanes (EPOSS) via sol-gel method using 2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane (ECTMS) in IPA.
- An ionic liquid to modify SnO2 nanocrystals, which are applicable as an efficient electron transport layer in perovskite solar cells.
TMAH can also be used as an anisotropic etchant for silicon due to its high silicon etching rate. The main advantage of using TMAH is that it causes no danger to electrical circuits due to the absence of alkali ions.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,thymus
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?