32567
Fenbendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Methyl-d3 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
InChI key
HDDSHPAODJUKPD-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?