32514
Sulfamethoxazole-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(5-Methylisoxazol-3-yl)sulfanilamide-13C6
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
Cc1cc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
Clave InChI
JLKIGFTWXXRPMT-AHBHZWPESA-N
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?