Documentos clave
32125
Supelco
Paraben internal standard mix solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
50 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Componentes
Composition:
Methyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6
Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6
Propyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6
Butyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)