290009
Potassium benzoate
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Benzoic acid potassium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COOK
Número de CAS:
Peso molecular:
160.21
Beilstein:
3719165
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.K/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
N Zengin et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(4), 763-769 (2010-12-07)
In this study, the genotoxic effects of sodium benzoate (SB) and potassium benzoate (PB) were investigated in cultured human peripheral lymphocytes using chromosomal aberrations (CA), sister chromatid exchange (SCE), and micronuclei (MN). The level of nuclear DNA damage of SB
Microphase Separation with Small Amphiphilic Molecules: Crystal Structure of Preservatives Sodium Benzoate (E 211) and Potassium Benzoate (E 212).
Butterhof C, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(15), 2816-2821 (2013)
Polylactones, 19. Anionic polymerization of L-lactide in solution.
Kricheldorf HR and Kreiser-Saunders I.
Makromol. Chem., 191(5), 1057-1066 (1990)
Copper-mediated C-H/C-H biaryl coupling of benzoic acid derivatives and 1,3-azoles.
Mayuko Nishino et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(16), 4457-4461 (2013-03-21)
Dajie Lin et al.
Biosensors & bioelectronics, 45, 195-200 (2013-03-19)
An amplification strategy for signal tracing was developed by introducing a host-guest binding reaction into the assembly process of gold nanorods (AuNRs) superstructure. The amplification pathway firstly used a thio-β-cyclodextrin (SH-β-CD) functionalized gold nanoparticles to label signal antibody, and then