Merck
25510
Sigma-Aldrich
Potassium tartrate dibasic hemihydrate
meets analytical specification of DAC, E336, 99-102% (perchloric acid titration)
Sinónimos:
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt, Dipotassium tartrate hemihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
235.28
Beilstein:
6121656
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
99-102% (perchloric acid titration)
Formulario:
solid
Nivel de calidad
Ensayo
99-102% (perchloric acid titration)
Formulario
solid
calidad
meets analytical specification of DAC, E336
impurezas
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pérdida
≤4% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
7-9 (20 °C, 0.1%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
trazas de catión
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
Clave InChI
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Potassium tartrate dibasic hemihydrate is the dipotassium salt of tartaric acid.
Aplicación
Potassium tartrate dibasic hemihydrate (Potassium L-tartrate dibasic hemihydrate) may be used in the hydrothermal synthesis of 4 metal-organic coordination polymers:
  • {[Cd3(C4H4O6)3(H2O)].H2O}n
  • {Cd3(C4H3O6)2(H2O)2].5.5H2O}n
  • {[Cd2(C4H4O6)2(H2O)].3H2O}n
  • [Cd(C4H4O6)]n
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and crystal structure of three new cadmium tartrates with open frameworks.
Vera-Cruz P, et al.
CrystEngComm, 14(24), 8606-8614 (2012)