24573
Jeringa Hamilton® Microliter™, aguja cementada
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23s-26s ga (cone tip)
Características
needle type N (cemented needle)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80393
aguja L
43 mm (1.71 in.)
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)