24452
Jeringa digital Hamilton® GASTIGHT®
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 2 in.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
26s ga (bevel tip)
Características
N.I.S.T. traceable calibrated syringe
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton DS80300
aguja L
2 in.
volumen
10 μL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)