21530
Hexanoic acid
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.18 mmHg ( 20 °C)
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.416
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
203-205 °C
mp
−4 °C (lit.)
solubilidad
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
densidad
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
Organoléptico
pungent
cadena SMILES
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?