Documentos clave
17289
Supelco
Poly TLC Plates: Polyamide with Fluorescence
suitable for thin layer chromatography (TLC), with fluorescent indicator 254 nm, PET foils
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
PET foils
Nivel de calidad
calidad
with fluorescent indicator 254 nm
Características
binder Proprietary
fluorescent indicator
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
capa grosor
100 μm
tamaño de partícula
20 μm
Aplicación
Polyamide on TLC-PET-foils may be used in TLC, LPLC, paper chromatography and PET foil backing.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Darin L Wiesner et al.
Cell host & microbe, 27(4), 614-628 (2020-03-05)
Airway epithelium is the first body surface to contact inhaled irritants and report danger. Here, we report how epithelial cells recognize and respond to aeroallergen alkaline protease 1 (Alp1) of Aspergillus sp., because proteases are critical components of many allergens