16866
Monoethylglycinexylidine
analytical standard
Sinónimos:
MEGX, MGEX, Monoethylglycinexylidide, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide, Norlidocaine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
cadena SMILES
CC1=C(NC(CNCC)=O)C(C)=CC=C1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
WRMRXPASUROZGT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?