09215
Pigment Orange 5
analytical standard
Sinónimos:
1-[(2,4-Dinitrophenyl)azo]-2-naphthol, Permanent red 2G
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
310-320 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H10N4O5/c21-15-8-5-10-3-1-2-4-12(10)16(15)18-17-13-7-6-11(19(22)23)9-14(13)20(24)25/h1-9,21H/b18-17+
Clave InChI
HBHZKFOUIUMKHV-ISLYRVAYSA-N
Descripción general
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)