07410
Carbohydrate Consumption Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to ISO 11290-1:2017
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
BioChemika
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
beef extract, 1.0 g/L
bromo cresol purpur, 0.10 g/L
proteose peptone, 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
bacteria
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Listeria spp.
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
nonselective and differential for coliforms
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?