Documentos clave
06811
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 200 μS/cm at 25 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
≤2.5% KCl (T)
conductividad
198.0-202.0 μS/cm at 25 °C
densidad
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Aplicación
Conductivity calibration solution to monitor and verify conductivity measurement devices.[1]
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Temperature and concentration dependence of the ionic transport properties of lithium-ion battery electrolytes
Landesfeind J and Gasteiger HA
Journal of the Electrochemical Society, 166(14), A3079-A3079 (2019)