06740
Chloride Standard for IC
TraceCERT®, 10,000 mg/L chloride in water (nominal concentration)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10,000 mg/L chloride in water (nominal concentration)
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)