Merck
06270
Sigma-Aldrich
Aluminum monostearate
technical, ~75% (Al), powder
Sinónimos:
Aluminum dihydroxide stearate, Stearic acid aluminum dihydroxide salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16COOAl(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
344.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
~75% (Al)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: aluminum
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Al](O)O
InChI
1S/C18H36O2.Al.2H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;2*1H2/q;+3;;/p-3
Clave InChI
UGMCXQCYOVCMTB-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Used for the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tarek A Ahmed et al.
AAPS PharmSciTech, 15(3), 772-780 (2014-03-22)
The objective of this study was to investigate the sustained release of a hydrophilic drug, montelukast (MK), from two biodegradable polymeric drug delivery systems, in situ implant (ISI) and in situ microparticles (ISM). N-Methyl pyrrolidone (NMP), dimethyl sulfoxide (DMSO), triacetin