Merck
76128
Sigma-Aldrich
Lithium palmitate
≥97.0% (NT)
Sinónimos:
Palmitic acid lithium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14COOLi
Número de CAS:
Peso molecular:
262.36
Beilstein/REAXYS Number:
3919098
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
mp
226-229 °C
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
BZMIKKVSCNHEFL-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)