04646
Hamamelitannin
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-C-(Hydroxymethyl)-D-ribofuranose 2′,5-digallate, Hamamelofuranose 2′,5-digallate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
aplicaciones
food and beverages
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1O[C@H](COC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H](O)[C@]1(O)COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C20H20O14/c21-9-1-7(2-10(22)14(9)25)17(28)32-5-13-16(27)20(31,19(30)34-13)6-33-18(29)8-3-11(23)15(26)12(24)4-8/h1-4,13,16,19,21-27,30-31H,5-6H2/t13-,16-,19?,20-/m1/s1
Clave InChI
FEPAFOYQTIEEIS-IZUGRSKYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)