04004
Phosphorus, red
≥97.0%
Sinónimos:
P
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
0.02 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.03 mmHg ( 21 °C)
1 mmHg ( 76.6 °C)
Ensayo
≥97.0%
temp. de autoignición
500 °F
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
resistividad
10 μΩ-cm, 20°C
mp
416 °C (subl.) (lit.)
densidad
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤2000 mg/kg
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[P]
InChI
1S/P
Clave InChI
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Photocatalyst for the formation of H2 from water.
- Catalyst in the synthesis of tris(2-pyridyl)phosphine by reacting with 2-bromopyridine in the presence of a base.
- Flame retardant along with aluminum oxide in recycled poly(ethylene terephthalate).
- Anode material in combination with carbon composites for sodium-ion batteries.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?