03940
2-Imidazolidinethione
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-Thioxoimidazolidine, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
196-200 °C (lit.)
196-200 °C
solubilidad
water: soluble 27.4 g/L at 20 °C
grupo funcional
thiourea
cadena SMILES
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Clave InChI
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)