01363
Neisser′s Methylene Blue Solution
for microscopy
Sinónimos:
Methylene Blue Solution according to Neisser
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
MA.02
Productos recomendados
grado
for microscopy
Nivel de calidad
Línea del producto
BioChemika
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
microbe id | staining: suitable
solubilidad
soluble, clear
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
idoneidad
Microthrix parvicella
Nostocoida spp.
Corynebacterium spp.
Descripción general
Well developed granules of volutin (polyphosphate) may be seen in unstained wet preparations as round refractive bodies within the bacterial cytoplasm. With methylene blue they stain metachromatically, a reddish purple color.
Componentes
Zusammensetzung:
Methylenblau 1 g/l, Ethanol (95 %) 50 mL Eisessig 50 mL in Wasser
Methylenblau 1 g/l, Ethanol (95 %) 50 mL Eisessig 50 mL in Wasser
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?