Documentos clave
457250
Sigma-Aldrich
Methylene Blue
Inhibitor of soluble guanylate cyclase.
Sinónimos:
Methylthioninium chloride, 3,7- bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, 3,7-bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, Methylene blue
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18ClN3S
Número de CAS:
Peso molecular:
319.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 6060
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
dark green
solubilidad
water: 40 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Inhibitor of soluble guanylate cyclase. Organic spin-trap agent that forms stable adducts with oxygen free radicals in solution; biological staining agent. Dye content: ≥85%.
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Otras notas
Kannan, M.S., and Johnson, D.E. 1995. Life Sci.56, 2229.
Hedrum, A., et al. 1994. Biotechniques17, 118.
Lim, C.S., and Hunt, C.A. 1994. Biotechniques17, 626.
Yezzi, M.J., et al. 1994. J. Immunol.152, 3064.
Mayer, B., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 367.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2