30-3302
Tolueno
JIS 300, for residue analysis, ≥99.8%
About This Item
26 mmHg ( 25 °C)
Productos recomendados
grado
for residue analysis
Agency
JIS 300
densidad de vapor
3.2 (vs air)
presión de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
997 °F
lim. expl.
7 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?