23-0820
Oxalic acid dihydrate
JIS special grade, 99.5-100.2%
Sinónimos:
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
densidad de vapor
4.4 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.5-100.2%
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
mp
104-106 °C (lit.)
solubilidad
water: ~126.1 g/L at 20 °C
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clave InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?