19-4497
Metronidazole
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
mp
159-161 °C (lit.)
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
parasites
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
cadena SMILES
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Clave InChI
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?