19-2835
Terc-butilmetil éter
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
MTBE, Éter metil terc-butílico
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
4.05 psi
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
705 °F
lim. expl.
15.1 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
densidad
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?