19-2470
Metanol
≥99.8% (GC), suitable for HPLC
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
97.68 mmHg ( 20 °C)
Productos recomendados
Nombre del producto
Metanol, suitable for HPLC
densidad de vapor
1.11 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
disponibilidad
available only in Japan
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Allelopathic effect of the methanol extract of the weed species-red sorrel (Rumex acetosella L.) on the growth, phytohormone content and antioxidant activity of the cover crop - white clover (Trifolium repens L.).: This study explores the use of methanol extracts from red sorrel to analyze their effects on white clover, revealing significant insights into allelopathic interactions and plant biochemistry (Lee IJ et al., 2024).
- Improvement and prediction of the extraction parameters of lupeol and stigmasterol metabolites of Melia azedarach with response surface methodology.: Focuses on optimizing extraction parameters using methanol, enhancing the yield and purity of important plant metabolites, critical for pharmaceutical applications (Japelaghi RH, 2024).
- Determination of cotinine and 3-hydroxynicotinine in human serum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry and its application.: This paper utilizes methanol as a solvent in chromatographic techniques to detect and quantify nicotine metabolites in serum, showcasing its importance in clinical diagnostics (Wu YQ, 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?