11-0780
Ácido fórmico
JIS special grade, ≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
densidad de vapor
1.6 (vs air)
presión de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1004 °F
lim. expl.
57 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?