09-1470
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
0.01 M
Sinónimos:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid disodium salt, EDTA disodium salt, EDTA-Na2
About This Item
Productos recomendados
disponibilidad
available only in Japan
concentración
0.01 M
cadena SMILES
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?