09-0690
Acetato de etilo
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
3 (20 °C, vs air)
presión de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
801 °F
lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?