03-2590
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Ensayo
≥99.5%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: bismuth
disponibilidad
available only in Japan
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
Clave InChI
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?